2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC57119-250MG PC57119-1G
APOSPC57119-250MGEA 2700 NOK
APOSPC57119-250MG APOSPC57119-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,90439 g/mol
CAS-nummer: 2090463-67-3