2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC57122-250MG PC57122-1G
APOSPC57122-250MGEA 2975 NOK
APOSPC57122-250MG APOSPC57122-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,4694 g/mol
MDL nummer: MFCD30184438
CAS-nummer: 1067882-62-5