Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC57124-250MG PC57124-1G
APOSPC57124-250MGEA 2750 NOK
APOSPC57124-250MG APOSPC57124-1G
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,4795 g/mol
MDL nummer: MFCD28733923
CAS-nummer: 1807003-11-7