5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC57726-250MG PC57726-1G
APOSPC57726-250MGEA 3500 NOK
APOSPC57726-250MG APOSPC57726-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,0249 g/mol
MDL nummer: MFCD28536133
CAS-nummer: 1630983-04-8