2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC99151-250MG PC99151-1G
APOSPC99151-250MGEA 2500 NOK
APOSPC99151-250MG APOSPC99151-1G
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
Formel: C₉H₅Br₂F₃O₂
MW: 361,938 g/mol
CAS-nummer: 2169339-89-1
FN: 3261