2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC57414-250MG PC57414-1G PC57414-5G
APOSPC57414-250MGEA 2500 NOK
APOSPC57414-250MG APOSPC57414-1G APOSPC57414-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Br₂FN
MW: 278,90388 g/mol
MDL nummer: MFCD22377850
CAS-nummer: 1393585-66-4
FN: 3439