FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin, Petroleum ether, Petroleum spirit
88264.290EA 1225 NOK
88264.290 88264.360 88264.460
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
FAM benzine
Kokepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,76 g/cm3 (15 °C)
Flash punkt: –26 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00282001
CAS-nummer: 64742-49-0
FN: 1268
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%