Grafitt, pulver, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
24488.290EA 770 NOK
24488.290 24488.360 24488.460
Grafitt, pulver, GPR RECTAPUR®
Grafitt
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Tetthet: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Indeks: 12,04560
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Loss on drying (120°C) ≤ 2.5 %
Particle size (< 75 μm) ≥ 95 %
Substances soluble in ethanol ≤ 0.2 %