VWR® INCU-Line®, kjølt inkubator med stor kapasitet IL 500R
Leverandør: VWR
VWR® INCU-Line®
390-1705EA 43440 NOK
390-1705
VWR® INCU-Line®, kjølt inkubator med stor kapasitet IL 500R
Inkubatorer Kjøleinkubatorer
Denne kompressorkjølte inkubatoren med stor kapasitet med tvungen luftkonveksjon har et kammervolum på 469 liter og gir et temperaturområde mellom 3 og 70 °C. Med et indre kammer i rustfritt stål (DIN 1.4016) og pulverlakkert ark utvendig. Denne modellen har solid ytterdør og innvendig glassdør. IL 500R har en multifunksjonell mikroprosessorkontroller med 4,3" fullfargeberøringsskjerm med en intuitiv meny, USB-grensesnitt for datanedlasting til USB-pinne og kan også kobles til LAN-nettverk.
  • 5 brukerprogramminne, rask og enkel endring av parametere under et kjørende program
  • Fem-segments temperatur-tidsprofil og justerbare rampetider (dager/timer/minutter)
  • Timer fra 1 min opp til 366 dager eller kontinuerlig drift
  • Planlagt programstart (sett dato og klokkeslett) og sløyfefunksjon opptil 255 ganger
  • Internminnet lagrer opptil 10 000 dataposter (lagret i maksimalt 6 måneder)
  • Justerbar over- og undertemperatur sikkerhetstermostat Klasse 3.3 (DIN 12880) beskytter prøvene
Det miljøvennlige kjølemediet (R290) har et svært lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP er 3) og med et fotavtrykk på bare 0,56 m² er det veldig plassbesparende. IL 500R er utstyrt med hjul, tilgangsport (Ø 30 mm), dørlås, sanntidsklokke og internt LED-lys. Den valgfrie Premium Control Software (390-1323) leveres på en USB-pinne slik at den kan lastes opp til en PC.
Sikkerhetsfunksjoner inkluderer hørbare og synlige temperaturalarmer, strømbruddkontrollsystem, åpen døralarm, temperatursensorfeilalarm og autodiagnosefunksjon.
Leveringsinformasjon: Enheten leveres med 3 belagte trådhyller, nøkler til låsen (2 stk), produsenttestsertifikat ved 37 ºC, flerspråklig bruksanvisning (kan lastes ned fra internminnet på USB-pinne)