Flerposisjons magnetrørere for varmeplater
Leverandør: 2MAG
66306 66306_CH 66306_UK 66315_UK 66315 66315_CH
442-1110EA 0 NOK
442-1110 442-1111 442-1131 442-0948 442-0946 442-0947
Flerposisjons magnetrørere for varmeplater
Omrørere Magnetrørere med varmeplate, flerposisjons
Røre-varmeplater har seks eller 15 kraftige røreposisjoner. Enhetene har et klart digitalt display for innstillinger av rørehastighet, røreeffekt og temperaturen til den integrerte varmeren. SoftStart-prosedyren gir pålitelig sentrering og trygg akselerering av rørestaven. Varmeplaten er laget av aluminiumslegering og den er PTFE-belagt, som gir kjemikaliebestandighet og enkel rengjøring.
  • Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
  • Rørerens effektinnstilling på fire trinn: 25/50/75/100 %
  • 100 % synkronisert og jevn røring
  • Uavhengig
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell 6 posisjoner 6 positions 15 positions 15 posisjoner
Environmentally Preferable
Platemål 250×430 mm 250×430 mm 250×430 mm 250×430 mm
antall røreposisjoner 6 6 15 15
Avstand mellom røreposisjoner 130 mm 130 mm 65 mm 65 mm
Hastighetsområde 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Maks. rørekapasitet H₂O 6×1500 ml 6×1500 ml 15×1000 ml 15×1000 ml
B×D×H 250×430×75 mm 250×430×75 mm 250×430×75 mm 250×430×75 mm
Varmeeffekt 1200 W 1200 W 1200 W 1200 W
Temperaturområde 40…200 °C 40…200 °C 40…200 °C 40…200 °C
Vekt ±13 kg ±13 kg ±13 kg ±13 kg