Magnetrører for cellekulturer, bioMIXdrive-serien
Leverandør: 2MAG
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 24200 NOK
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Magnetrører for cellekulturer, bioMIXdrive-serien
Omrørere Magnetrørere, flerposisjons
Røresystemer for varsom blanding av cellekulturer. Passer for kulturkolber med rotasjonspropell- og rotasjonskulesystemer. Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er vann-, bakterie- og støvsikkert.
  • Svært sakte med 100% jevn blanding
  • Kan senkes i vannbad
  • Utformet for langtidsbruk i CO₂-inkubatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68.
Ekstern kontrollenhet (må bestilles separat).
SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
Digitalt display for hastighetsinnstillinge
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Kontrollenheter for tilkobling av en bioMIXdrive 1, 2, 3 eller 4 rørere. Effektinnstilling på ti trinn. bioMIXcontrol S kan stables.
bioMIXcontrol MS4: Kontrollenhet for tilkobling av fire bioMIXdrive 1-rørere. Individuell og uavhengig hastighetsinnstilling for hver tilkobling.
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20.