Autoklaver, LABOKLAV
Leverandør: SHP Steriltechnik
210055001000V 210055001000H 210160001000V 210160001000H 210195001000H 210195001000V 210100001000V 210080001006V 210080001004V 210080001004H 210100001000H 210080001000V 210080001000H 210135001000V 210135001000H
481-0402EA 0 NOK
481-0402 481-0401 481-0465 481-0464 481-0480 481-0481 481-0434 481-0430 481-0426 481-0425 481-0433 481-0418 481-0417 481-0449 481-0448
Autoklaver, LABOKLAV
Sterilisatorer Autoklav, dampsterilisering
Et helt nytt konsept gjør at enheten kan installeres enten som en front- eller topplaster. Med SHP-autoklaver har du ikke lenger problemer med å bestemme deg for vertikal eller horisontalt oppheng. Enhetene er de samme, uansett om de monteres horisontalt eller vertikalt. Selv på et senere tidspunkt kan enheten snus fra vertikalt til horisontalt oppheng eller omvendt, uten at du må gjøre store tekniske endringer (ta kontakt med oss for mer informasjon). Når enhetene er satt opp horisontalt, kan de til og med stables. Kammer og hus i rustfritt stål SS 316L.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell LABOKLAV 55, vertikal LABOKLAV 55, horisontal LABOKLAV 160, vertikal LABOKLAV 160, horisontal LABOKLAV 195, horisontal LABOKLAV 195, vertikal LABOKLAV 100, vertikal LABOKLAV 100, horisontal LABOKLAV 80, vertikal LABOKLAV 80, horisontal LABOKLAV 135, vertikal LABOKLAV 135, horisontal
Kapasitet 55 L 55 L 160 L 160 L 195 L 195 L 100 L 100 L 80 L 80 L 135 L 135 L
Environmentally Preferable
Temperatur 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C 98...138 °C
Max. pressure 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar
Int.Ø×H 410×460 mm 410×460 mm 500×760 mm 500×760 mm 500×990 mm 500×990 mm 410×760 mm 410×760 mm 410×610 mm 410×610 mm 500×660 mm 500×660 mm
W×D×H ext. 740×600×765 mm 740×765×600 mm 840×700×1065 mm 840×1065×700 mm 840×1215×700 mm 840×700×1215 mm 740×600×1065 mm 740×1065×600 mm 740×600×915 mm 740×915×600 mm 840×700×965 mm 840×965×700 mm
Weight 115 kg 115 kg 210 kg 210 kg 245 kg 245 kg 185 kg 185 kg 155 kg 155 kg 195 kg 195 kg