Magnetrørere, MIXdrive-serien
Leverandør: 2MAG
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 5200 NOK
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Magnetrørere, MIXdrive-serien
Omrørere Magnetrørere
Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er vann-, bakterie- og støvsikkert. Driftstemperaturer for basic-versjonen på opptil 50 °C, for HT-versjonen opptil 95 °C nedsenket i vannbad, opptil 200 °C i ovner. M4-gjenger er integrert i bunnplaten i rustfritt stål (bare for MIXdrive 1 XS basic-versjon).
  • Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
  • Jevn blanding
  • Kan senkes i vann og oljebad
  • Egnet for CO₂-inkubatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68
Ekstern kontrollenhet (må bestilles separat):
SoftStart for pålitelig og tryggMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell MIXdrive 1 XS MIXdrive 1 eco HT MIXdrive 1 XS HT MIXdrive 1 HT MIXdrive 1 eco MIXdrive 1 MIXdrive 1 XS spec
Environmentally Preferable
Maks. rørekapasitet H₂O 1000 ml 3000 ml 1000 ml 10000 ml 3000 ml 10000 ml 1000 ml
Inngangseffekt 10 W 10 W 10 W 20 W 10 W 20 W 10 W
Platemateriale Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål
Platemål 48×48 mm 120×120 mm 48×48 mm 180×180 mm 120×120 mm 180×180 mm 42×42 mm
Vekt 0,36 kg 1,5 kg 0,35 kg 3,3 kg 1,6 kg 3,5 kg 0,33 kg
B×D×H 48×48×18 mm 120×120×35 mm 48×48×18 mm 180×180×38 mm 120×120×35 mm 180×180×38 mm 42×42×18 mm