Ultrapure-vannsystemer, arium® basic
Leverandør: Sartorius
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 74275 NOK
171-0392 171-0393
Ultrapure-vannsystemer, arium® basic
Vannrensesystemer Rene og ultrarene vannsystemer
arium® basic-systemet leverer ultrarent ASTM type I-vann og brukes både for kritiske bruksområder og rutineanalyser. arium® basic er strømlinjeformet for å kombinere bare de viktigste funksjonene for produksjon av ultrarent vann av høy kvalitet og er et kostnadseffektivt og samtidig brukervennlig alternativ for de krevende brukerne.
  • Kompakt design, fleksibel bruk og enkelt vedlikehold
  • Innovativt brukergrensesnitt i glass med berøringsfunksjon
  • Tidsstyrt dispensering
  • Konduktivitetsmåling for produktvann
  • Service- og alarmfunksjoner støttes av grafiske
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell arium® DI-B, grunnleggende arium® DI-T, grunnleggende
Environmentally Preferable
Gjennomstrømningshastighet Opptil 2 ved et trykk på 2 bar uten et sluttfilter Opptil 2 ved et trykk på 2 bar uten et sluttfilter
Maks. driftstrykk 6,9 bar 6,9 bar
Bakterier <1 CFU/1000 ml <1 CFU/1000 ml
B×D×H 350×451×492 mm 350×451×492 mm
Vekt 17 kg (system only) / ~27 kg (operating weight with full tank) 17 kg (system only) / ~27 kg (operating weight with full tank)