DrySyn®-varmeblokker
Leverandør: ASYNT
ADS1 ADS2 ADS5 ADS3 ADS4 ADS6 ADS14-50 ADS14
460-0124EA 18875 NOK
460-0124 442-0872 460-0126 460-0125 442-0851 442-0856 ASYNADS14-50 442-1238
DrySyn®-varmeblokker
Termostatblokker Tilbehør til termostatblokker
DrySyn-utvalget av varmeblokker er alternativet til oljebad og varmemantler. Systemet gir ren og trygg syntese for enkle eller multiple reaksjoner.
  • Kompatible med alle magnetrørere for varmeplate
  • Sikker og rask temperaturramping til over 300 ºC
  • Passer til alle typer standard kolber med rund bunn, kompatible med flerhalsede kolber
  • Lav brønnutforming forhindrer at glassartikler sprekker og gir bedre sikt til reaksjonene
  • Klar, anodisert overflate som er resistent mot kjemikalier og løsemidler
  • Varmebestandige håndtak for enkel og sikker løfting