1,3-Propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for syntese
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
87134.290EA 1575 NOK
87134.290 87134.360
1,3-Propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for syntese
1,3-Propanediol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –32 °C
Tetthet: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002949
CAS-nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Indeks: 12,09845
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.7 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 15 APHA
Water Max. 0.05 %