Gibberellsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
8.14464.0001EA 414 NOK
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
Gibberellsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Gibberellsyre
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Smeltepunkt: 234 °C
Tetthet: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00079329
CAS-nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Indeks: 13,04430
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 233 - 235 °C
Molar Mass 346.37 g/mol
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)