(±)-4-Hydroksy-3-metoksymandelsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 1250 NOK
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
(±)-4-Hydroksy-3-metoksymandelsyre 99%
(±)-4-Hydroksy-3-metoksymandelsyre
Formel: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Kokepunkt: 421 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…134 °C (dec.)
Tetthet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004235
CAS-nummer: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Indeks: 12,10070
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %