5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Chloro-2-fluoro-3-picoline
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 430 NOK
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095094
CAS-nummer: 375368-84-6