3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 1325 NOK
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161,1245 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11042620
CAS-nummer: 445303-96-8