2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR400549-250MG OR400549-1G OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA 2150 NOK
APOSOR400549-250MG APOSOR400549-1G APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Formel: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,52 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12139079
CAS-nummer: 30095-51-3
FN: 2922
ADR: 8+6.1,III