2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromo-5-iodo-3-methylphenyl)methanol
OR45195-250MG OR45195-1G OR45195-5G
APOSOR45195-250MGEA 2350 NOK
APOSOR45195-250MG APOSOR45195-1G APOSOR45195-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈BrIO
MW: 326,96 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32868532
CAS-nummer: 2091676-26-3