2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR45204-250MG OR45204-1G OR45204-5G
APOSOR45204-250MGEA 2150 NOK
APOSOR45204-250MG APOSOR45204-1G APOSOR45204-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32219466
CAS-nummer: 2654087-86-0
FN: 1993