2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Chloro-5-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 2850 NOK
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₂
MW: 171,389 g/mol
Smeltepunkt: 110…120 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16610704
CAS-nummer: 2377605-91-7