Phenazine-1,6-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR62191-50MG OR62191-100MG OR62191-250MG
APOSOR62191-50MGEA 1325 NOK
APOSOR62191-50MG APOSOR62191-100MG APOSOR62191-250MG
Phenazine-1,6-diol
Phenazine-1,6-diol
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212,20 g/mol
MDL nummer: MFCD01708477
CAS-nummer: 69-48-7