2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR924758-250MG OR924758-1G
APOSOR924758-250MGEA 3950 NOK
APOSOR924758-250MG APOSOR924758-1G
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,29 g/mol
MDL nummer: MFCD22395729
CAS-nummer: 1363380-86-2