2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48672-250MG PC48672-1G
APOSPC48672-250MGEA 2700 NOK
APOSPC48672-250MG APOSPC48672-1G
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione
Formel: C₉H₅F₂NO₂S
MW: 229,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32066858
CAS-nummer: 1805773-37-8