3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61183-250MG OR61183-1G OR61183-5G
APOSOR61183-250MGEA 2150 NOK
APOSOR61183-250MG APOSOR61183-1G APOSOR61183-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361,36 g/mol
MDL nummer: MFCD07780679
CAS-nummer: 213771-13-2