5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC47466-250MG PC47466-1G PC47466-5G
APOSPC47466-250MGEA 1550 NOK
APOSPC47466-250MG APOSPC47466-1G APOSPC47466-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrClFN
MW: 234,45 g/mol
CAS-nummer: 1892285-40-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III