N-Metylantranilinsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Methylamino)benzoic acid
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 270 NOK
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
N-Metylantranilinsyre 99%
N-Metylantranilinsyre
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Smeltepunkt: 170…172 °C
MDL nummer: MFCD00002424
CAS-nummer: 119-68-6