(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR930176-100MG OR930176-250MG
APOSOR930176-100MGEA 5350 NOK
APOSOR930176-100MG APOSOR930176-250MG
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol
Formel: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,11 g/mol
MDL nummer: MFCD01416611
CAS-nummer: 885279-63-0