3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61186-1G OR61186-5G
APOSOR61186-1GEA 7075 NOK
APOSOR61186-1G APOSOR61186-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClIO
MW: 345,36 g/mol
MDL nummer: MFCD30834285
CAS-nummer: 2091701-23-2