2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501794-250MG PC501794-1G PC501794-5G
APOSPC501794-250MGEA 2500 NOK
APOSPC501794-250MG APOSPC501794-1G APOSPC501794-5G
2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone 95%
2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03 g/mol
MDL nummer: MFCD28061326
CAS-nummer: 1807029-26-0