4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC47872-250MG PC47872-1G PC47872-5G
APOSPC47872-250MGEA 1450 NOK
APOSPC47872-250MG APOSPC47872-1G APOSPC47872-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol
Formel: C₆H₂BrF₃O
MW: 226,979 g/mol
MDL nummer: MFCD22414509
CAS-nummer: 192446-70-1