2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl
OR907193-10G OR907193-25G
APOSOR907193-10GEA 1450 NOK
APOSOR907193-10G APOSOR907193-25G
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4) 98%
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4)
Formel: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Kokepunkt: 252…274 °C
Smeltepunkt: 78…83 °C
Tetthet: 1,81
MDL nummer: MFCD00093707
CAS-nummer: 13029-09-9