3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)hydrazine
OR100001-250MG OR100001-1G
APOSOR100001-250MGEA 2150 NOK
APOSOR100001-250MG APOSOR100001-1G
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Formel: C₅H₅BrClN₃
MW: 222,47 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD33440211
CAS-nummer: 2357973-88-5