2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 33975 NOK
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Formel: C₁₆H₁₂S₃
MW: 300,46 g/mol
Smeltepunkt: 42…43 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02065045
CAS-nummer: 2974-09-6