2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-3-fluoroisonicotinonitrile
PC250100-250MG PC250100-1G
APOSPC250100-250MGEA 4825 NOK
APOSPC250100-250MG APOSPC250100-1G
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
MW: 201 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28735371
CAS-nummer: 1805188-90-2