3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 2150 NOK
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00156608
CAS-nummer: 34761-82-5