8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 8-Bromo-4-cyanoquinoline, 8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70310-250MG OR70310-1G
APOSOR70310-250MGEA 2700 NOK
APOSOR70310-250MG APOSOR70310-1G
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024578
CAS-nummer: 1190315-89-9