2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-Methylbut-3-yn-2-yloxy)oxane
OR70332-1G OR70332-5G OR70332-25G
APOSOR70332-1GEA 270 NOK
APOSOR70332-1G APOSOR70332-5G APOSOR70332-25G
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00090526
CAS-nummer: 27943-46-0