4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 1100 NOK
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₇N₃OS
MW: 169,2 g/mol
Smeltepunkt: 180…190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669438
CAS-nummer: 770-31-0