(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Anserine, N-beta-Alanyl-3-methyl-L-histidine
OR958721-1G OR958721-5G OR958721-25G
APOSOR958721-1GEA 1325 NOK
APOSOR958721-1G APOSOR958721-5G APOSOR958721-25G
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₆N₄O₃
MW: 240,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11040910
CAS-nummer: 584-85-0