2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Acetylamino)-4-fluorobenzoic acid, N-Acetyl-4-fluoroanthranilic acid
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 270 NOK
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈FNO₃
MW: 197,17 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00665891
CAS-nummer: 394-27-4