1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 2700 NOK
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32669838
CAS-nummer: 2384171-56-4