2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR917769-25G OR917769-100G
APOSOR917769-25GEA 1275 NOK
APOSOR917769-25G APOSOR917769-100G
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride
Formel: C₁₂H₂₄Cl₂N₆
Smeltepunkt: 190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142723
CAS-nummer: 27776-21-2