L-Histidine-β-naphthylamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-His-betaNA, H-His-ßNA
OR36362-1G OR36362-5G OR36362-250MG
APOSOR36362-1GEA 2775 NOK
APOSOR36362-1G APOSOR36362-5G APOSOR36362-250MG
L-Histidine-β-naphthylamide
L-Histidine-beta-naphthylamide
Formel: C₁₆H₁₆N₄O
MW: 280,331 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051166
CAS-nummer: 7424-15-9