1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazole, 1-Methyl-1h-indazol-3-ylboronic acid pinacol ester
OR908923-1G OR908923-5G
APOSOR908923-1GEA 4375 NOK
APOSOR908923-1G APOSOR908923-5G
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
MW: 258,12 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD13182067
CAS-nummer: 1627722-97-7