2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 2500 NOK
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257,92 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28346557
CAS-nummer: 1803784-34-0
FN: 3261
ADR: 8,III