3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502417-250MG PC502417-1G PC502417-5G
APOSPC502417-250MGEA 2575 NOK
APOSPC502417-250MG APOSPC502417-1G APOSPC502417-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol
Formel: C₆H₂BrF₃O
MW: 226,98 g/mol
MDL nummer: MFCD30529443
CAS-nummer: 1936039-79-0